Key Documents
8.20138
Sigma-Aldrich
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
1,2,4-Benzenetricarboxylic 1,2-anhydride, Trimellitic acid anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4O5
Número CAS:
Peso molecular:
192.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
209-008-0
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
>2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
23000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1-7 % (v/v)
pH
2 (20 °C, 21 g/L in H2O)
pb
240 °C/19 hPa
pf
164-168 °C
temperatura de transição
flash point 227 °C
densidade
1.487 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H4O5/c10-7(11)4-1-2-5-6(3-4)9(13)14-8(5)12/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
SRPWOOOHEPICQU-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 164 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
440.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
227 °C - closed cup