31190
D.E.R.™ 732
used as embedding medium
Sinônimo(s):
Epoxy-Resin
About This Item
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Categorias relacionadas
Aplicação
D.E.R. 732 is an aliphatic diepoxide which, when blended with conventional resins, imparts flexibility, elongation and improved impact; serves as a viscosity reducer
Informações legais
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
New embedding with D.E.R. 732 and Epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 15(2), 96-98 (1966-01-01)