STS0214
ECO BRIJ® O20
average Mn ~1,150
Sinônimo(s):
BRIJ® O20, Polyoxyethylene (20) oleyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
average Mn ~1,150
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
25-30 °C (lit.)
índice de hidroxila
50‑65 mg KOH/g
solubilidade
water: soluble 1 g/L at 20 °C
densidade
0.901 g/cm3 at 20 °C
HLB
15.5
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
chave InChI
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Ponto de fulgor (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)