STS0218
ECO Brij® S20
Sinônimo(s):
Brij® S20, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤3.0% water
pf
44-46 °C (lit.)
número de acidez
≤1.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
45‑60 mg KOH/g
HLB
15.3
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
chave InChI
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
- High-purity chemical suitable for a wide variety of research applications
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)