P1254
Brij® L23
suitable for Stein-Moore chromatography
Sinônimo(s):
Brij 35, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
solid
peso molecular
micellar avg mol wt 48,000
estimated mol wt 1198
número de agregação
20-40
CMC
91 μM
temperatura de transição
cloud point >100 °C
HLB
16.9
adequação
suitable for Stein-Moore chromatography
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
chave InChI
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>300.2 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)