STS0211
ECO Brij® L23
Sinônimo(s):
Brij® L23, Brij 35, C12E23, Polyoxyethylene (23) lauryl ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
Nível de qualidade
Formulário
solid
características do produto alternativo mais ecológico
Use of Renewable Feedstocks
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezas
≤3.0% water
CMC
91 μM
número de acidez
≤1.0 mg KOH/g
índice de hidroxila
40‑60 mg KOH/g
HLB
16.9
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C58H118O24/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-60-15-17-62-19-21-64-23-25-66-27-29-68-31-33-70-35-37-72-39-41-74-43-45-76-47-49-78-51-53-80-55-57-82-58-56-81-54-52-79-50-48-77-46-44-75-42-40-73-38-36-71-34-32-69-30-28-67-26-24-65-22-20-63-18-16-61-14-12-59/h59H,2-58H2,1H3
chave InChI
IEQAICDLOKRSRL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- 100 % Renewable
- 100 % Bio-based
- Certified to the USDA BioPreferred Program
- Lower carbon footprint than petrochemical-based versions
propriedades físicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
>300.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 149 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)