SAB4200565
Monoclonal Anti-ZFP36/TTP antibody produced in mouse
clone TTP6, tissue culture supernatant
Sinônimo(s):
Anti-G0/G1 switch regulatory protein 24, Anti-G0S24, Anti-Growth factor-inducible nuclear protein NUP475, Anti-NUP475, Anti-RNF162A, Anti-TIS11, Anti-TIS11A, Anti-Zinc finger protein 36 homolog, Anti-tristetraprolin, Anti-zinc finger protein 36, C3H type, homolog (mouse), Anti-zinc finger protein, C3H type, 36 homolog (mouse)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
tissue culture supernatant
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
TTP6, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~45 kDa
reatividade de espécies
mouse, bovine, rat, dog, human, monkey
técnica(s)
western blot: 1:4,000-1:8,000 using extracts of HepG2 cells.
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ZFP36(7538)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)