ZRB2469
Anti-TGF β receptor 1 Antibody, clone 4H18 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Anti-Cyclin E Antibody, clone 1C7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal, TGF-beta receptor type-1 (UniProt: P36897, also known as EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4H18, recombinant monoclonal
descrição
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linha de produto
ZooMAb® learn more
Formulário
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 56 kDa
observed mol wt ~45 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
Extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
human ... TGFBR1(7046)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting with IgG-His-tagged recombinant protein fragment from the extracellular domain of Human TGFβ receptor 1.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected IgG-His-tagged recombinant fragment corresponding to 100 amino acids from the extracellular domain of Human TGFβ receptor 1.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected TGF β receptor 1 in HepG2 cells.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound TGF β receptor 1 peptide with a KD of 1.2 x 10-7 in an affinity binding assay.
Enzyme Immunoassay (ELISA) Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected hIgG-His-tagged recombinant fragment corresponding to 100 amino acids from the extracellular domain of Human TGF β receptor 1.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)