Documentos Principais
ABF17-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo antirreceptor de TGF-beta, tipo I
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
EC:2.7.11.30, TGFR-1, Activin A receptor type II-like protein kinase of 53kD, Activin receptor-like kinase 5, ALK-5, Serine/threonine-protein kinase receptor R4, SKR4, Transforming growth factor-beta receptor type I, TbetaR-I
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat, porcine, bovine
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TGFBR1(7046)
Descrição geral
O receptor de TGF-beta tipo 1 (UniProt: P36897; também conhecido como EC:2.7.11.30, TGFR-1, proteína quinase semelhante ao receptor de activina A tipo II de 53 kD, quinase semelhante ao receptor de activina 5, ALK-5, receptor de serina/treonina quinase R4, SKR4, receptor do fator de crescimento transformador beta tipo I, TbetaR-I) é codificado pelo gene TGFBR1 (também conhecido como ALK5, SKR4) (ID do gene: 7046) em humanos. O R1 de TGF-beta é encontrado em todos os tecidos examinados e é mais abundante na placenta e menos abundante no cérebro e no coração. Ele também é expresso em diversas linhagens celulares de câncer. A sinalização do TGF-beta envolve sua ligação ao receptor de TGF-beta tipo II (RII de TGF-beta), o que lhe permite recrutar o receptor de TGF-beta tipo I (RI de TGF-beta RI) e montá-lo como um complexo receptor heterodimérico. O RII de TGF-beta fosforila o RI de TGF-beta na região rica em glicina-serina (GS) e ativa a atividade da serina/treonina quinase do RI de TGF-beta que, por sua vez, fosforila as proteínas Smad (mães contra o homólogo decapentaplégico) ligadas ao receptor. Para evitar qualquer fosforilação espontânea das Smads, a molécula inibidora FKBP12 liga-se à região GS do RI de TGF-beta e bloqueia o acesso do RII de TGF-beta a este domínio. Este efeito inibitório é eliminado após a ligação do TGF-beta ao receptor.
Especificidade
Este anticorpo policlonal detecta especificamente o receptor de TGF-beta tipo 1 em várias espécies. Ele tem como alvo um epítopo de 15 aminoácidos na região da extremidade C.
Imunogênio
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a 15 aminoácidos da região C-terminal do receptor de TGF-beta 1 humano.
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: uma diluição de 1:1.000 de um lote representativo detectou o receptor de TGF-beta tipo 1 em baço humano, cerebelo humano, rim humano, pâncreas humano, placenta humana (vilosidades coriônicas) e placenta humana (células deciduais).
Análise por citometria de fluxo: 1 µg de um lote representativo detectou o receptor de TGF-beta tipo 1 em um milhão de células de esplenócitos de camundongo.
Este anticorpo policlonal de coelho antirreceptor de TGF-beta tipo I, N.º do catálogo ABF17-I, é testado em citometria de fluxo, imuno-histoquímica (parafina) e western blot para detecção do receptor de TGF-beta tipo 1.
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de tecido de fígado de rato.
Análise de western blot: 1 µg/ml deste anticorpo detectou o receptor de TGF-beta tipo 1 em 10 µg de lisado de tecido de fígado de rato.
Descrição-alvo
aproximadamente 56 kDa observado, 55,96 kDa calculado. Bandas não caracterizadas podem ser observadas em um ou mais lisados.
Ligação
Substitui: ABF17
Outras notas
Concentração: consulte a ficha de informações específica do lote.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Yuto Nakamura et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 318(2), H238-H251 (2019-11-28)
A disintegrin and metalloproteinase (ADAM)12 is considered to promote cardiac dysfunction based on the finding that a small-molecule ADAM12 inhibitor, KB-R7785, ameliorated cardiac function in a transverse aortic constriction (TAC) model by inhibiting the proteolytic activation of heparin-binding-EGF signaling. However
Lin Zhang et al.
Nature communications, 13(1), 2543-2543 (2022-05-11)
Bone metastases occur in 50-70% of patients with late-stage breast cancers and effective therapies are needed. The expression of enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is correlated with breast cancer metastasis, but its function in bone metastasis hasn't been well-explored.
Francesco Scavello et al.
International journal of biological sciences, 17(10), 2399-2416 (2021-07-31)
Myocardial aging increases the cardiovascular risk in the elderly. The Receptor for Advanced Glycation End-products (RAGE) is involved in age-related disorders. The soluble isoform (sRAGE) acts as a scavenger blocking the membrane-bound receptor activation. This study aims at investigating RAGE