CBL2117
Anti-Interleukin-6 Antibody, clone B-E8
clone B-E8, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
IL-6, B-cell stimulatory factor 2, Interferon beta-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
100
300
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B-E8, monoclonal
reatividade de espécies
human
não deve reagir com
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... IL6(3569)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry on frozen sections
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2