Documentos Principais
MABD19
Sigma-Aldrich
Anticorpo AntiDMP-1 (CT), clone 8G10.3
clone 8G10.3, from mouse
Sinônimo(s):
Dentin matrix acidic phosphoprotein 1, DMP-1, Dentin matrix protein 1, AG1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8G10.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... DMP1(1758)
Descrição geral
A proteína da matriz dentinária 1, também conhecida como DMP-1, é uma proteína de matriz extracelular e um membro da família das pequenas glicoproteínas ligadas ao ligante N que se ligam à integrina. Essa proteína, que é crucial na mineralização adequada dos ossos e da dentina, está presente em diversas células dos tecidos ósseos e dentários. Em osteoblastos não diferenciados ela é principalmente uma proteína nuclear que regula a expressão de genes específicos de osteoblastos. Durante a maturação dos osteoblastos, a proteína é fosforilada e exportada para a matriz extracelular, onde ela orquestra a formação da matriz mineralizada. As mutações na DMP-1 sabidamente causam hipofosfatemia autossômica recessiva, uma doença que se manifesta como raquitismo e osteomalácia.
Especificidade
Este anticorpo reconhece a extremidade C de DMP-1.
Imunogênio
Epítopo: extremidade C
Fragmentos de 57 kDa isolados de ossos de rato
Aplicação
Análise imuno-histoquímica: um lote representativo foi usado por um laboratório independente em cortes de mandíbula de rato. (Baba, O., et al. (2004). Matrix Biology. 23:371–379.)
Análise de dot blot: um lote representativo foi usado por um laboratório independente em DB. (Baba, O., et al. (2004). Matrix Biology. 23:371–379.)
Categoria de pesquisa
Pesquisa com células-tronco
Este anticorpo antiDMP-1 (extremidade C), clone 8G10.3, é validado para uso em IH e DB para a detecção de DMP-1(extremidade C).
Subcategoria de pesquisa
Osteobiologia
Qualidade
Avaliado por imuno-histoquímica em cortes de dentes humanos.
Análise imuno-histoquímica: diluições de 1:50-1:250 deste anticorpo detectaram DMP-1 em cortes de dentes humanos.
Descrição-alvo
53 kDa calculado
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Cortes de dentes humano
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Otto Baba et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 23(6), 371-379 (2004-11-10)
Dentin matrix protein 1 (DMP1) and dentin sialophosphoprotein (DSPP) are acidic proteins found in the extracellular matrices of bones and teeth. Recent data from gene knockouts, along with those of gene mutations, indicate that these two phosphoproteins are critical for