MAB3402B
Anti-GFAP Antibody, Biotin Conjugate | MAB3402B
from mouse, biotin conjugate
Sinônimo(s):
Glial fibrillary acidic protein, GFAP
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
reatividade de espécies
pig, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
porcine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GFAP(2670)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution of this antibody detected GFAP in mouse adult brain tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse adult brain tissue
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2