Documentos Principais
SAB5702248
Sigma-Aldrich
Anti-Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 Antibody, clone 3J6W3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
FOLR1,FBP,FOLR
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
3J6W3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
38 kDa
reatividade de espécies
human, rat, rat
concentração
0.93 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MAQRMTTQLLLLLVWVAVVGEAQTRIAWARTELLNVCMNAKHHKEKPGPEDKLHEQCRPWRKNACCSTNTSQEAHKDVSYLYRFNWNHCGEMAPACKRHF
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FOLR1(2348)
Descrição geral
The protein encoded by this gene is a member of the folate receptor family. Members of this gene family bind folic acid and its reduced derivatives, and transport 5-methyltetrahydrofolate into cells. This gene product is a secreted protein that either anchors to membranes via a glycosyl-phosphatidylinositol linkage or exists in a soluble form. Mutations in this gene have been associated with neurodegeneration due to cerebral folate transport deficiency. Due to the presence of two promoters, multiple transcription start sites, and alternative splicing, multiple transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human Folate Binding Protein(FBP) / FOLR1 (NP_000793.1).
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)