44925
DL-Homocysteine
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-4-mercaptobutyric acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (T)
atividade óptica
[α]/D 0±1°, c = 1 in H2O
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
pf
232-233 °C (lit.)
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(CCS)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2S/c5-3(1-2-8)4(6)7/h3,8H,1-2,5H2,(H,6,7)
chave InChI
FFFHZYDWPBMWHY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?