53530
DL-Homocysteine thiolactone hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
DL-2-Amino-4-mercaptobutyric acid 1,4-thiolactone hydrochloride
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
solid
perda
≤0.5% loss on drying
pf
202 °C (dec.) (lit.)
~203 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].NC1CCSC1=O
InChI
1S/C4H7NOS.ClH/c5-3-1-2-7-4(3)6;/h3H,1-2,5H2;1H
chave InChI
ZSEGSUBKDDEALH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- DL-buthionine
- DL-homocysteine
- poly[α,β-(N-2-aminoethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-2-hydroxyethyl-dl-aspartamide)]-poly[α,β-(N-3-mercapto-1-methoxycarbonyl-propyl-dl-aspartamide)] copolymer diclofenac conjugate (PAHMA-Dic)
- bis[ S-(dimethylarsino)homocysteine]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3