Documentos Principais
8.14537
Sigma-Aldrich
Melatonine
for synthesis
Sinônimo(s):
Melatonine, N-Acetyl-5-methoxytryptamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H16N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
232.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
Número do índice EC:
200-797-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
>3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
116-118 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c(c1)CCNC(=O)C)cc(cc2)OC
InChI
1S/C13H16N2O2/c1-9(16)14-6-5-10-8-15-13-4-3-11(17-2)7-12(10)13/h3-4,7-8,15H,5-6H2,1-2H3,(H,14,16)
chave InChI
DRLFMBDRBRZALE-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 118 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2