Documentos Principais
R7513
Sigma-Aldrich
Meio RPMI-1640
With sodium bicarbonate, without methionine, cystine and ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
RPMI culture medium, RPMI-1640 cell culture medium, Roswell Park Memorial Institute 1640 medium
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
NACRES:
NA.75
Nome do produto
Meio RPMI-1640, Modified, with sodium bicarbonate, without methionine, cystine and L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
componentes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
O meio RPMI 1640 foi desenvolvido no Instituto Roswell Park Memorial, em 1966, por Moore e seus colaboradores. Uma modificação do meio 5A de McCoy. Ele foi formulado para dar suporte a células linfoblastoides em cultura de suspensão, mas desde então demonstrou ser capaz de fornecer suporte a uma ampla gama de células dependentes de ancoragem. Destinado originalmente para ser usado com um suplemento de soro, demonstrou-se que o RPMI 1640 dá suporte a diversas linhagens celulares na ausência de soro. Ele também foi usado amplamente nos protocolos de fusão e no crescimento de células híbridas. Esse meio é adequado para a cultura de leucócitos humanos normais e neoplásicos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Md Abdullah et al.
Biomolecules & therapeutics (2021-10-21)
Targeting the cystine/glutamate exchange transporter, system xc -, is a promising anticancer strategy that induces ferroptosis, which is a distinct form of cell death mediated by iron-dependent lipid peroxidation. The concentration of L-cystine in culture medium is higher than the
Nathanael G Lintner et al.
PLoS biology, 15(3), e2001882-e2001882 (2017-03-23)
Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) plays a key role in regulating the levels of plasma low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C). Here, we demonstrate that the compound PF-06446846 inhibits translation of PCSK9 by inducing the ribosome to stall around codon 34
Hanlin Zhang et al.
Molecular cell, 76(1), 110-125 (2019-09-03)
Failure to make adaptive immune responses is a hallmark of aging. Reduced B cell function leads to poor vaccination efficacy and a high prevalence of infections in the elderly. Here we show that reduced autophagy is a central molecular mechanism
Michael D Lewis et al.
The American journal of tropical medicine and hygiene, 81(6), 1041-1049 (2009-12-10)
Trypanosoma cruzi, the agent of Chagas disease, can be subdivided into six discrete typing units (DTUs), TcI, TcIIa, TcIIb, TcIIc, TcIId or TcIIe, each having distinct epidemiologically important features. Dozens of genetic markers are available to determine the DTU to
Sven D Willger et al.
PLoS pathogens, 4(11), e1000200-e1000200 (2008-11-08)
At the site of microbial infections, the significant influx of immune effector cells and the necrosis of tissue by the invading pathogen generate hypoxic microenvironments in which both the pathogen and host cells must survive. Currently, whether hypoxia adaptation is