Documentos Principais
50272
Supelco
L-Methionine hydrochloride solution
100 mM amino acid in 0.1 M HCl, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H11NO2S · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
185.67
Beilstein:
5352796
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Formulário
liquid
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
concentração
100 mM amino acid in 0.1 M HCl
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8);1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
OSUIUMQSEFFIKM-WCCKRBBISA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich
R7513
Meio RPMI-1640
L-cistina from non-animal source, meets EP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
Sigma-Aldrich
C7602
L-cistina
L-Metionina
SAFC
M8439
L-Metionina
L-cisteína from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98%
Sigma-Aldrich
C7352
L-cisteína
L-Glutamina 200 mM, solution, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
G7513
L-Glutamina