Documentos Principais
748935
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5-13C,4,4,5,5-d4
97 atom % D, 99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
S-2-Amino-5-ureidopentanoic-5-13C-4,4,5,5-d4 acid
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONH13CD2CD2CH2CH(NH2)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
180.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
chave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-BRCPYFOBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)