Documentos Principais
741833
Sigma-Aldrich
L-Citrulline-5,5-d2
97 atom % D (partial deuteration at C4), 97% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
NH2CONHCD2(CH2)2CH(NH2)COOH
Peso molecular:
177.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D (partial deuteration at C4)
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(CC[C@H](N)C(O)=O)NC(N)=O
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1/i3D2
chave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-XHNVGKFISA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)