Documentos Principais
900595
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4 hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥97 atom % D, ≥98% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC5D4H10N4O2 · HCl
Peso molecular:
215.68
Código UNSPSC:
12352101
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥97 atom % D
Ensaio
≥98% (CP)
Formulário
solid
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@@H](N)CC([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])NC(N)=N)=O.[H]Cl
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)