Documentos
748617
Sigma-Aldrich
L-Arginine-5-13C,4,4,5,5-d4
99 atom % 13C, 97 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
S-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid-5-13C,4,4,5,5-d4
About This Item
Fórmula linear:
H2NC(=NH)NH13CD2CD2CH2CH(NH2)CO2H
Peso molecular:
179.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
97 atom % D
Ensaio
98% (CP)
forma
powder
pf
222 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+5
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C[C@H](N)C(O)=O)[13C]([2H])([2H])NC(N)=N
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1/i1D2,3+1D2
chave InChI
ODKSFYDXXFIFQN-BRCPYFOBSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1