76524
Glicina
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinônimo(s):
Glicocol, Ácido aminoacético, Ácido aminoetanoico
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
TraceCERT®
Nível de qualidade
linha de produto
TraceCERT®
classe(s) química(is) do analito
amino acids, peptides, proteins
fabricante/nome comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
white
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
pf
240 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
chave InChI
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out the entire portfolio of our amino acids certified reference materials (CRM)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)