A7469
L-Alanine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid, L-α-Aminopropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
fonte biológica
non-animal source
Nível de qualidade
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
linha de produto
BioXtra
Ensaio
98.5-101.0%
forma
powder
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
white
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
aplicação(ões)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Muscle
Artigos
Sigma-Aldrich presents an article about how proliferatively active cells require both a source of carbon and of nitrogen for the synthesis of macromolecules. Although a large proportion of tumor cells utilize aerobic glycolysis and shunt metabolites away from mitochondrial oxidative phosphorylation, many tumor cells exhibit increased mitochondrial activity.
Chromatograms
application for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.