H7750
DL-Histidine
≥99% (TLC), suitable for ligand binding assays
Sinônimo(s):
(±)-2-Amino-3-(4-imidazolyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
DL-Histidine, ≥99% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
técnica(s)
ligand binding assay: suitable
pf
273 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
0.5 M HCl: soluble
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC(Cc1c[nH]cn1)C(O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
chave InChI
HNDVDQJCIGZPNO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.