Documentos
55332
Sigma-Aldrich
Luviquat FC 550
~40% active ingredients in H2O
Sinônimo(s):
Poly[(3-methyl-1-vinylimidazolium chloride)-co-(1-vinylpyrrolidone)], Polyquaternium D16
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
descrição
cationic
concentração
~40% active ingredients in H2O
técnica(s)
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
índice de refração
n20/D 1.417
pH
5.0-8.0 (10% in H2O, active ingredients)
densidade
1.11 g/mL at 20 °C
InChI
1S/C6H9N2.C6H9NO.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-2-7-5-3-4-6(7)8;/h3-6H,1H2,2H3;2H,1,3-5H2;1H/q+1;;/p-1
chave InChI
ZIQRJGXRRBOCEI-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
Luviquat is a trademark of BASF SE
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves