Key Documents
381128
Sigma-Aldrich
3,6-Difluorophthalic anhydride
97%
Sinônimo(s):
4,7-Difluoro-1,3-isobenzofurandione, 4,7-Difluoroisobenzofuran-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H2F2O3
Número CAS:
Peso molecular:
184.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
forma
solid
pf
218-221 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(F)c2C(=O)OC(=O)c12
InChI
1S/C8H2F2O3/c9-3-1-2-4(10)6-5(3)7(11)13-8(6)12/h1-2H
chave InChI
AVLRPSLTCCWJKC-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Fluorocarbon polymers, like small-molecule fluorocarbons, exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, improved chemical resistance, and decreased intermolecular attractive forces in comparison to their hydrocarbon analogs.