Ensaio
97%
forma
solid
pf
75-79 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3FO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(11)12-7(5)10/h1-3H
chave InChI
XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- 4-amino substituted phthalimides applicable as potential fluorescent probes and fluorescent bioactive compounds.
- 4,4′-bis(4-fluorophthalimido)diphenyl ether monomer, which is used in the synthesis of cardo polymers via nucleophilic substitution polymerization reaction.
- Asymmetric polyimides by a solution polycondensation reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves