Documentos Principais
8.14389
Sigma-Aldrich
4,5-Difluorophthalic anhydride
for synthesis
Sinônimo(s):
4,5-Difluorophthalic anhydride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H2F2O3
Número CAS:
Peso molecular:
184.10
Código UNSPSC:
12352115
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pf
92-96 °C
densidade
0.975 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 94 °C
Melting range (upper value): ≤ 98 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3