Key Documents
Z548162
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 2,000 mL
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
descrição
conical
capacidade
2,000 mL
furo da torneira
4 mm
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)