Key Documents
Z127841
Sigma-Aldrich
Aldrich® large separatory funnel
capacity 4 L, overall capacity 4 L, PTFE stopcock, joint: ST/NS 45/40
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiais
PTFE stopcock
Junta
joint: ST/NS45/40
capacidade
4 L
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC