Key Documents
81604
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 210
Sinônimo(s):
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mp ~208
Mw ~208
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.00
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)