F9911
Fibronectin Proteolytic Fragment from human plasma
lyophilized powder, 30 kDa
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human plasma
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
peso molecular
30 kDa
embalagem
pkg of 0.5 mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
HIV and HBsAg, source material tested negative
Small proteolytic fragments, may contain traces
solubilidade
water: soluble >0.5 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Atenção
Nota de preparo
recomendado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protocolos
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs at sigmaaldrich.com
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.