Voltar
Cartucho de polimento QPAK
®
TEX
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação QPAK
®
Products
Categoria de produto
polishers (2)
Marca
Milli-Q (2)
Compatibilidade
Nível de qualidade
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-2 of 2
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
QPAK00TEX
Cartucho de polimento QPAK
®
TEX,
Designed for use with Milli-Q
®
Direct systems for removal of organic and ionic contaminants down to trace levels, when fed with purified water
Expandir
Ver preços
QPAK00TIX
Cartucho de polimento QPAK
®
TEX,
Designed for use with Milli-Q
®
Direct systems for removal of ionic contaminants down to trace levels, when fed with RO purified water