Documentos Principais
Z169595
Supelco
Spectroline® E-Series UV lamp
output4 W, AC/DC input 115 V AC
Sinônimo(s):
Analytical UV Illumination System
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
L × C × A
3 1/4 in. × 8 in. × 2 1/2 in.
saída
4 W
Descrição geral
May be used alone (hand-held) or in viewing cabinets.
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 115V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 120V
Lamps have one longwave (365 nm) and one shortwave (254 nm) tube, 230 V
Informações legais
Spectroline is a registered trademark of Spectronics, Corp.
parte de substituição
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Fumaric acid; Oxalic acid; Citric acid
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product