Documentos Principais
CDUFBC001
Milli-Q
Cartucho clínico Biopak® C
Removes bacteria and bacterial by-products from water. For use with AFS® and Milli-Q® CLX systems.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Nível de qualidade
esterilidade
0.22 μm filtered
Características
better assay reliability, Reduces the need for frequent analyzer calibration
composição
(polysulfone hollow fibers)
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
BioPak®
Parâmetros
≥1 bar pressure (3 bar)
0.5 mL/min air diffusion at 2 bar
1.5 L/min flow rate at 1 bar and 20 °C
5 °C temp. range (35 °C)
volume
100 L
100000 mL
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<500 ppb (after 5 L Rinsing)
tamanho de poro
0.22 μm pore size
conector
1/4 in. inlet connection (Gaz (Straight) Luer Slip F)
8 mm outlet connection (PTFE)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Milli-Q® CLX
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A unidade Biopak® C é um cartucho de ultrafiltração descartável de fácil instalação que fornece uma etapa de purificação final, em linha, para analisadores de química clínica e imunoensaios.
O cartucho remove de forma eficiente bactérias e subprodutos bacterianos, como fosfatase alcalina (FA) da água de alimentação do analisador usada para diluir reagentes, fazer brancos e enxaguar tubulações e sondas. Isso resulta em uma linha de base mais estável e melhor confiabilidade do ensaio.
O cartucho de ultracentrifugação Biopak® C é composto por fibras ocas de polissulfona. Essa membrana otimiza a rejeição de FA bacteriana e bactérias e, ao mesmo tempo, mantem uma taxa de vazão alta.
Aplicação
Quando alimentado com água pura de alta qualidade, o cartucho de ultrafiltração Biopak® C remove de forma eficiente subprodutos bacterianos, como FA, para fornecer água de qualidade ideal para uso em imunoensaios sensíveis à FA.
Características e benefícios
  • Produz água isenta de FA (< 1 μunidade/μl).
  • Garante níveis bacterianos inferiores a 10 UFC/ml (normalmente < 1 UFC/ml).
  • Projetado para remover endotoxinas e para promover um valor de redução logarítmica de pirogênios maior ou igual a 4, para concentração da alimentação de pirogênios entre 1.000 e 10.000 UE/ml e uma redução de nucleases de 1 μg/ml para menos de 0,01 ng/ml em pressão da água de alimentação de 1 bar.
  • Produz valores de referência de ensaios estáveis, o que resulta em melhor confiabilidade do ensaio.
  • Reduz a necessidade de calibração frequente do analisador.
  • Elimina a necessidade de descontaminação frequente do analisador que acarreta tempo de inatividade dispendioso.
  • Inclui: Etiqueta autoadesiva.
  • Substituído a cada 6 meses para proporcionar ótimos resultados.
Componentes
Fibras ocas de polissulfona para remoção bacteriana e de FA
Outras notas
Orientações de uso
  • Retenção de organismos: Bactérias e pirogênios
  • Modo de ação: Ultrafiltração
  • Aplicação: Meios de cultura celular, biologia molecular
  • Uso pretendido: Redução de biocarga
  • Instruções de uso: Esse item fornece água filtrada por meio de fibras ocas de ultrafiltração. Consulte a seção "substituição" da embalagem do produto.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany