Documentos Principais
DAWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 0.65 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.65 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Parâmetros
140 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
9 L/min-cm2 air flow rate
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
180 μm
extraíveis gravimétricos
3%
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.65 μm pore size
81 % porosity
ponto de bolha
≥1.17 bar, air with water at 23 °C
Descrição geral
Código do filtro: DAWP
Tipo de filtro: Filtro de tela
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a primeira página da declaração de armazenamento
  • do guia de inspeção visual: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3