Key Documents
GSWP29325
Millipore
Membrana MF-Millipore
pore size 0.22 μm, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
MF-Millipore Membrane, mixed cellulose esters, Hydrophilic, 0.22 μm, 293 mm, white, plain
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Parâmetros
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
diâmetro do filtro
293 mm
espessura
180 μm
extraíveis gravimétricos
2%
índice de refração
n/D 1.51
matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.22 μm pore size
75 % porosity
ponto de bolha
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Informações legais
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3