Documentos Principais
AP1529325
Millipore
PREFLTR AP15 293MM 25/PC
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
Parâmetros
1.6 mL/min-cm2 water flow rate
diâmetro do filtro
293 mm
tamanho de poro
1.0 μm pore size
90 % porosity
Condições de expedição
ambient
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13