C1728
Anti-Calcium Channel (α1D Subunit) (L-type of Voltage-gated Ca2+ Channel) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-CACH3, Anti-CACN4, Anti-CACNL1A2, Anti-CCHL1A2, Anti-Cav1.3, Anti-PASNA, Anti-SANDD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
mouse, rat
técnica(s)
immunocytochemistry: 1:30-1:150
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:100-1:200
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CACNA1D(776)
mouse ... Cacna1d(12289)
rat ... Cacna1d(29716)
Imunogênio
Aplicação
- immunocytochemistry at a dilution of 1:30-1:150
- immunoprecipitation
- western blot (chemiluminescent) at a dilution of 1:100-1:200
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3