Documentos Principais
IPAKGARDH1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento para água dura IPAK Gard® 3/5
For Milli-Q® IQ/IX 7003/05, Milli-Q® EQ 7008/16 water systems to protect RO membranes. This product replaces IPAKGARH1.
Sinônimo(s):
Pacote IPAK Gard 03/05 para água dura
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Nível de qualidade
embalagem
units of 1
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
condição de armazenamento
room temperature
cartridge H
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature tap water (within specifications of the water purification system, but with hardness (as CaCO3) 300 ppm)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O cartucho de pré-tratamento IPAK Gard® 3/5 para água dura protege a membrana de osmose reversa (OR) removendo com eficiência os contaminantes da água, como cloro livre, coloides, partículas e minerais da água dura.
As tecnologias de purificação incluem carvão ativado para a remoção do cloro livre, esferas de polifosfato para proteger contra incrustações e precipitados, e um filtro plissado para a remoção de partículas e coloides. Este cartucho de pré-tratamento melhora o desempenho do seu sistema e prolonga a sua vida útil.
Aplicação
  • Para uso com os sistemas Milli-Q® IQ/IX 7003/05 e EQ 7008/16.
  • Protege de forma ideal as membranas de OR contra cloro livre, coloides, partículas e minerais encontrados na água de alimentação dura.
  • Melhora o desempenho e a vida útil do sistema.
Características e benefícios
  • O filtro plissado remove partículas e coloides, e o bloco de carvão ativado remove o cloro livre da água de alimentação dura para garantir o desempenho da membrana de OR ao longo dos anos.
  • As esferas de polifosfato protegem contra incrustações e precipitados.
  • A etiqueta e-Sure permite a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total.
  • Fornecido com uma tampa de drenagem, para remover o excesso de água e reduzir o peso do cartucho esgotado no momento do descarte.
  • 63% dos fornecedores de peças são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany