Documentos Principais
IPAKQUA00
Milli-Q
Cartucho de polimento IPAK Quanta® para água purificada
For Milli-Q® IQ/EQ 7000 and EQ 7008 7016 ultrapure water systems fed with purified water. This product replaces IPAKQUAA1.
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Milli-Q®
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature purified water
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7000
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Este cartucho de polimento IPAK Quanta® para água purificada contém o inovador meio de troca iônica IQnano para remover íons até níveis residuais, além de carvão ativado sintético de alta qualidade que tem como alvo traços de contaminantes orgânicos.
Combinado com o cartucho de polimento de água IPAK Meta® para água purificada (IPAKMET00), ele permite a produção de água ultrapura (Tipo 1) para aplicações laboratoriais sensíveis.
Aplicação
  • Para os sistemas de purificação de água ultrapura Milli-Q® IQ/EQ 7000 e EQ 7008/16 alimentados com água purificada
  • Fornece água ultrapura (Tipo 1) para aplicações sensíveis
Características e benefícios
  • A etiqueta e-Sure permite a conexão por RFID com o sistema, para um monitoramento contínuo do status dos consumíveis, gerenciamento de dados e rastreabilidade total
  • Fornecido com uma tampa de drenagem, para remover o excesso de água e reduzir o peso do cartucho esgotado no momento do descarte
  • 78% dos fornecedores de peças são certificados pelo sistema de gestão ambiental ISO 14001
Informações legais
IPAK META is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany