Key Documents
TANKV01A1
Milli-Q
Filtro de respiro
Protects pure water in Milli-Q® IQ/IX/EQ storage tanks from airborne contaminants
Sinônimo(s):
Filtro de respiro para tanques de armazenamento de água
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.24
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
Altura
15.5 cm (6.1 in.)
tamanho de poro
0.45 μm pore size
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Este filtro de respiro, reprojetado para proporcionar uma integração natural, fornece maior proteção da água pura armazenada contra contaminantes do ar, tais como CO2, compostos orgânicos, partículas e microrganismos. Quando a água do tanque é esvaziada, o ar que entra no sistema passa pelo filtro de respiro. Isso reduz significativamente os contaminantes atmosféricos, orgânicos e iônicos que entram no tanque e impede a formação de biofilme internamente, mantendo assim a qualidade da água pura armazenada.
O filtro de respiro está localizado na parte superior do tanque de armazenamento para fácil troca e um encaixe mais fácil em um espaço limitado.
Para uso com os sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX.
Aplicação
O filtro de respiro fornece proteção avançada contra contaminantes do ar.
Características e benefícios
Para proteger a água purificada de contaminantes, o filtro de respiro inclui:
  • Carvão ativado para adsorver compostos orgânicos voláteis.
  • Leito de cal sodada para remover CO2.
  • Um filtro de membrana hidrofóbico para retenção de partículas e bactérias.
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany