Key Documents
IQ700XPKT1
Milli-Q
Kit de purificação Milli-Q® IQ
This product is replaced with IQ700XPKIT. Search to Explore!
Sinônimo(s):
Kit de purificação do Milli-Q® IQ 7003-5
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Nível de qualidade
Características
Kit contains IPAK Gard® 3-5 Pretreatment Pack, IPAK Quanta® Polishing Cartridge and a Tank Vent Filter
embalagem
pkg of 1 kit
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Descrição geral
Esse kit de purificação de água inclui o seguinte:
  • O pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5 remove com eficiência colóides, partículas e cloro livre da água da torneira para proteger a membrana de osmose reversa (OR) e melhorar o desempenho do sistema.
  • O cartucho de polimento IPAK Quanta® contém os inovadores meios de troca iônica IQnano que realizam remoção iônica até níveis de traço. Além disso, o carvão ativado sintético de alta qualidade tem como alvo os traços de contaminantes orgânicos.
  • O filtro de ventilação do tanque, reprojetado para uma integração perfeita, oferece maior proteção contra contaminantes transportados pelo ar.
  • Esse kit foi desenvolvido para uso com os sistemas Milli-Q® IQ 7003-5 para a produção de água pura (Tipo 2) e ultrapura (Tipo 1).
Aplicação
Para proteção ideal da membrana de OR, remoção de traços de íons e orgânicos e proteção avançada contra contaminantes transportados pelo ar.
Características e benefícios
O pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5 contém:
  • Carvão ativado para proteção contra o cloro livre.
  • Filtro de profundidade para proteger contra particulados e coloides.
O filtro de respiro do tanque contém:
  • Carvão ativado para remover compostos orgânicos voláteis.
  • Cal sodada para remover CO2.
  • Filtro de membrana para impedir a entrada de bactérias e particulados no tanque.
O cartucho IPAK Quanta® contém:
  • Meios inovadores de troca iônica IQnano para remover íons até os níveis de traços.
  • O carvão ativado sintético de alta qualidade tem como alvo os contaminantes orgânicos residuais.
Além disso, 63% dos fornecedores de peças para o cartucho IPAK Gard® e 78% dos fornecedores de peças para o cartucho IPAK Quanta® incluídos neste kit são certificados pelo sistema de gerenciamento ambiental ISO 14001.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IQNANO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany