Key Documents
IX700XPKT1
Milli-Q
Kit de cartucho de purificação Milli-Q® IX
This product is replaced with IX700XPKIT. Search to Explore!
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
NACRES:
NB.85
Nível de qualidade
composição
Soda lime (for CO2 removal)
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Milli-Q® IX
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
Descrição geral
Este kit de cartucho de purificação de água inclui os seguintes itens:
  • O pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5 remove eficientemente coloides, partículas, cloro livre e componentes orgânicos para proteger a membrana de osmose reversa (OR) e melhorar o desempenho do sistema.
  • O filtro de respiro do tanque, reprojetado para uma integração perfeita, proporciona proteção aprimorada contra contaminantes do ar.
Aplicação
Para proteção ideal de membranas de OR e proteção avançada contra contaminantes do ar.
Características e benefícios
O pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5 contém:
  • Carvão ativado para proteger contra cloro livre e compostos orgânicos.
  • Filtro de profundidade para proteger contra particulados e coloides.
  • 63% dos fornecedores das peças dos cartuchos IPAK Gard® incluídas neste kit têm certificação ISO 14001 do seu sistema de gestão ambiental.
O filtro de respiro do tanque contém:
  • Carvão ativado para remover compostos orgânicos voláteis.
  • Cal sodada para remover CO2.
  • Filtro de membrana para impedir a entrada de bactérias e particulados no tanque.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany