Key Documents
IX7XUVKT1
Milli-Q
Kit de lâmpadas UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
ech2o®
Parâmetros
265 nm (wavelength)
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Descrição geral
Este kit de lâmpadas bactericidas ech2o® inclui 2 lâmpadas UV de LED livres de mercúrio para substituição nos modelos Milli-Q® IX 7003/05/10/15, e 1 para o ASM dos tanques de armazenamento Milli-Q® IQ/IX.
Aplicação
O kit de lâmpadas ech2o® é usado para limitar o desenvolvimento de biofilme no sistema e no tanque de armazenamento.
Características e benefícios
  • Ambas as lâmpadas UV são UV-LED e livres de mercúrio.
  • Emite UV a 265 nm para limitar o crescimento bacteriano.
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany