IQ7XUVKT1
Lâmpada UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ storage tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Produtos recomendados
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
ech2o®
compatibilidade
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Categorias relacionadas
Descrição geral
Este kit de lâmpadas UV ech2o® inclui 1 lâmpada bactericida de LED UV isenta de mercúrio para o Milli-Q® IQ 7003/05/10/15, 1 lâmpada bactericida de LED UV isenta de mercúrio para o ASM dos tanques de armazenamento do Milli-Q® IQ/IX e 1 lâmpada UV de excímero isenta de mercúrio para oxidação de contaminantes orgânicos para o Milli-Q® IQ 7003/05/10/15.
Aplicação
O kit de lâmpadas UV ech2o® é usado para limitar o desenvolvimento de biofilme no sistema e no tanque de armazenamento e para garantir a oxidação de contaminantes orgânicos.
Características e benefícios
- As três lâmpadas UV são isentas de mercúrio
- 2 lâmpadas contam com a tecnologia de LED UVc (com emissão em 265 nm) para inativação bacteriana
- 1 lâmpada tem a tecnologia de excímero (com emissão em 172 nm) para foto-oxidação de contaminantes orgânicos
Componentes
Lâmpada ech2o® para o sistema, lâmpada ech2o® do ASM para a parte superior do tanque e lâmpada ech2o® para oxidação de contaminantes orgânicos no sistema
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany