Voltar
Lâmpada UV ech
2
o
®
Products
Categoria de produto
UV lamps (4)
Marca
Milli-Q (4)
Compatibilidade
Nível de qualidade
Filtrar produtos
Showing 1-4 of 4
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
ZFA10UVA1
Lâmpada UV ech
2
o
®
,
Component of the A10
®
TOC monitor, for use with Milli-Q
®
IQ Systems
Expandir
Ver preços
ZIQUVLPA1
Lâmpada UV ech
2
o
®
,
for use with Milli-Q
®
IQ Systems, Mercury-free UV lamp for photooxidation of organic compounds
Expandir
Ver preços
ZIXUVLPA1
Lâmpada UV ech
2
o
®
,
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q
®
IX & IQ 7003/05/10/15 storage tanks
Expandir
Ver preços
IQ7XUVKT1
Lâmpada UV ech
2
o
®
,
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q
®
IQ storage tanks