Key Documents
ZIXUVLPA1
Milli-Q
Lâmpada UV ech2o®
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IX & IQ 7003/05/10/15 storage tanks
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
NB.33
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
compatibilidade
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrição geral
A lâmpada de LED UV sem mercúrio ech2o® é usada para controlar o crescimento bacteriano e preservar a qualidade da água. Esta lâmpada UV pode ser usada com os sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 e Milli-Q® IX 7003/05/10/15.
Aplicação
A lâmpada ech2o® é usada para limitar a concentração de bactérias e impede a formação de biofilme nos tanques de armazenamento.
Informações legais
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany