Documentos Principais
IPAKGARH1
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento IPAK Gard®
This product is replaced with IPAKGARDH1. Search to Explore!
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NB.85
Nível de qualidade
Características
For optimal protection of the reverse osmosis membrane
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
IPAK Gard®
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
entrada
feed water nature potable tap water (with hardness (as CaCO3) > 300 ppm)
compatibilidade
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Descrição geral
O pacote H de pré-tratamento IPAK Gard® 3-5 fornece proteção ideal da membrana de osmose reversa (OR) para água dura, melhorando o desempenho do’ sistema e prolongando a sua vida útil.
Para uso com sistemas de purificação de água Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 e Milli-Q® EQ 7008/16.
Características e benefícios
  • O carvão ativado protege contra o cloro livre.
  • As esferas de polifosfato protegem contra incrustações e precipitados.
  • O filtro de profundidade protege contra particulados e coloides.
  • 63% dos fornecedores de peças têm sistema de gestão ambiental com certificação ISO 14001.
Informações legais
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany